Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15388968
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Forza del campo:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Unit Size:
5 confezioni
pezzi 5
21 product options available for selection
| Product Code. | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 15388968 | 203.2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | 5 confezioni |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | 5 confezioni |
| 15378768 | 203.2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | 5 confezioni |
| 15388768 | 228.6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | 5 confezioni |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | 5 confezioni |
| 15318798 | 203.2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | 5 confezioni |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | 5 confezioni |
| 15328818 | 228.6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | 5 confezioni |
| 31877406 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | pezzi 5 |
| 15328878 | 203.2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | 5 confezioni |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | 5 confezioni |
| 15338918 | 203.2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | 5 confezioni |
| 15348918 | 228.6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | 5 confezioni |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | 5 confezioni |
| 15398968 | 228.6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | 5 confezioni |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | 5 confezioni |
| 15349008 | 203.2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | 5 confezioni |
| 15359008 | 228.6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | 5 confezioni |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | 5 confezioni |
| 15389028 | 203.2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | 5 confezioni |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | 5 confezioni |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Product Code.
15388968
Supplier
Bel-Art™
Supplier No.
665000585
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
121.00€
114.59€ / 5 confezioni
Risparmia 6.41€
5% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Description
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifications
Specifications
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 25μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Product Type | NMR Tube |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.9635± 0.0065mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.2065± 0.0065mm |
| Forza del campo | 500 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.38 mm |
| Modello | 528-PP-8-5 |
| Show More Show Less |