Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Codice prodotto. 15389018
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15389018 535-PP-7QTZ-5 5 confezioni
15338868 507-PP-8QTZ-5 5 confezioni
15358868 507-PP-9QTZ-5 5 confezioni
15338998 528-PP-7QTZ-5 5 confezioni
15348998 528-PP-8QTZ-5 5 confezioni
15358998 528-PP-9QTZ-5 5 confezioni
15399018 535-PP-8QTZ-5 5 confezioni
15309028 535-PP-9QTZ-5 5 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15389018 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 666070575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    378.38€ / 5 confezioni
    Risparmia 14.62€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 23-10-2026
Le provette al quarzo NMR Wilmad Precision hanno un tasso di espansione termica estremamente basso e un'elevata resistenza alla trazione che è 14 volte maggiore durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto alle provette in vetro Classe A di tipo 1
 Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
  • Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex contribuisce a migliorare il fattore di qualità
  • La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
  • Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento 
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Quartz
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.936± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2065± 0.0065mm
Forza del campo 600 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 535-PP-7QTZ-5