Learn More
Bel-Art™ Omogeneizzatore per microprovette: Pestelli e provette
Codice prodotto. 15795513
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Bulk Pack
In confezione singola
Individual Pack
Sfusi
Volume campione (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
1.5 ml
Product Type:
Pestello
Pestello e provetta
Pestle
Pestle and Tube
Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Volume campione (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
15795513 Sfusi 1.5 ml Pestello pezzi 100
17739824 Individual Pack 0.5 mL Pestle and Tube pezzi 100
15411864 In confezione singola 1.5 ml Pestello e provetta pezzi 100
17759824 Bulk Pack 1.5 mL Pestle and Tube pezzi 100
17729824 Individual Pack 0.5 mL Pestle pezzi 100
17573016 Individual Pack 1.5 mL Pestle pezzi 100
17749824 Bulk Pack 0.5 mL Pestle pezzi 100
17142486 Individual Pack 1.5 mL Tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15795513 missing translation for 'mfr' Bel-Art™ missing translation for 'supplierNo' F650009002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    105.22€ / pezzi 100
    Risparmia 3.78€
    3% Sconto
Ver todas las promociones
Spedizione stimata: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Resistenti agli agenti chimici e al calore, senza coloranti
Chemical and heat resistant, colorant-free
Puntali con pestello e microprovette abbinati utilizzabili con omogeneizzatore o con processazione manuale.
  • Tolleranze rigorose, omogeneizzazione e macinazione uniforme dei materiali
  • Resistenza a sostanze chimiche e calore, senza coloranti per eliminare la possibile lisciviazione di metalli pesanti nei campioni
  • Produzione e confezionamento in camera sterile classe 10,000
  • Certificato attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi e pirogeni
  • In polipropilene privo di composti organici e ftalati/esteri dell'acido ftalico
  • In confezioni singole o sfuse
Pestelli
  • L'esclusivo albero scanalato consente un controllo dell'omogeneizzazione preciso con le dita per campioni sensibili al taglio
  • Compatibile con la maggior parte degli adattatori per miscelatori motorizzati
Provette
  • Fondo della provetta più spesso del 25% rispetto allo standard industriale
  • Superficie laterale e dei tappi smerigliata per etichettatura, tappo a scatto con tenuta positiva e parte superiore perforabile
Especificaciones
Tensione 0/1 V
Volume campione (sistema metrico) 1.5 ml
Materiale In polipropilene privo di composti organici e ftalati/esteri dell’acido ftalico
Senza Dnasi Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di omogeneizzatore per microprovette
Quantità confezione 100/conf.
Tipo di imballaggio Sfusi
Senza RNasi Sì
Product Type Pestello
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.