Learn More
Bel-Art™ Omogeneizzatore per microprovette: Pestelli e provette
Codice prodotto. 17573016
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Bulk Pack
In confezione singola
Individual Pack
Sfusi
Volume campione (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
1.5 ml
Product Type:
Pestello
Pestello e provetta
Pestle
Pestle and Tube
Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Volume campione (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
17573016 Individual Pack 1.5 mL Pestle pezzi 100
17739824 Individual Pack 0.5 mL Pestle and Tube pezzi 100
15411864 In confezione singola 1.5 ml Pestello e provetta pezzi 100
17759824 Bulk Pack 1.5 mL Pestle and Tube pezzi 100
17729824 Individual Pack 0.5 mL Pestle pezzi 100
17749824 Bulk Pack 0.5 mL Pestle pezzi 100
15795513 Sfusi 1.5 ml Pestello pezzi 100
17142486 Individual Pack 1.5 mL Tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17573016 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F650000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    121.71€ / pezzi 100
    Risparmia 50.29€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Resistenti agli agenti chimici e al calore, senza coloranti
Chemical and heat resistant, colorant-free
Matched pestle tips and micro tubes can be used either with homogenizer or with hand processing.
  • Tight tolerances, thorough homogenization and grinding of materials
  • Chemical and heat resistant, colorant-free to eliminate potential leaching of heavy metals into samples
  • Manufactured and packaged in class 10,000 cleanroom
  • Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
  • Made of animal and phalate/phalate-ester free polypropylene
  • Available in individual or bulk packs
Pestles
  • Unique ribbed shaft provides precise finger control of homogenization for shear sensitive samples
  • Fit most motorized mixer adapters
Tubes
  • Tube bottom 25% thicker bottoms than industry standard
  • Frosted side and cap surfaces for labeling, positive seal snap-cap design and pierceable top
Specifica
Tensione 0/1 V
Volume campione (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micro-Tube homogenizer system
Quantità confezione 100/Pk.
Tipo di imballaggio Individual Pack
Senza RNasi Yes
Product Type Pestle