Learn More
Belinostat Acid, TRC
Codice prodotto. 30342130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342130 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB13148550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Belinostat Acid
CAS 866323-87-7
Formula molecolare C15H13NO4S
Quantità 50 mg
Sinonimo (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-(N-Phenylsulfamoyl)phenyl)acrylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C15H13NO4S/c17-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,16H,(H,17,18)/b10-9+
SMILES OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2
IUPAC Name (E)-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 303.33