Learn More
Beloranib (>85%), TRC
Codice prodotto. 30133399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.25mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133399 1 mg 1mg
30133071 10 mg 10mg
30004746 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133399 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1312801MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251111-30-5
Formula molecolare C29H41NO6
Sinonimo Beloranib∣O-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-trans-cinnamoyl]fumagillol∣ZGN 440∣(2E)-(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester 3-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-Propenoic Acid
Specifica
Materiale o nome chimico Beloranib
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room Temperature
Peso molecolare 499.64
InChI Key ZEZFKUBILQRZCK-MJSCXXSSSA-N
SMILES [H][C@@]1([C@H](OC)[C@@H](CC[C@]11CO1)OC(=O)\C=C\C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl (2E)-3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 499.65