Learn More
Brady™ Belt Clip for M210 and M211 Printers
Descrizione
- Allows for hands-free transport
- Easily attaches to a belt or tool belt
- High strength, stainless steel metal clip
- Tapered, slim design
Specifica
Specifica
| Product Type | Carrying Case |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.7 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.4 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensioni (L x P) | 57.15 mm (W) x 68.58 mm (H) x 10.16 mm (D) |
| Capacità colore | Black |
| Vedi altri risultati |