Learn More
Bemcentinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476328
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476328 10 mg -
16456646 100 mg 100mg
16412447 50 mg -
16438917 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476328 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15150
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Bemcentinib
Forma fisica Solid
CAS 1037624-75-1
Colore Pink
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H34N8
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo R428 BGB324
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Molecular Weight (g/mol) 506.64
Peso formulazione 506.64
Percent Purity 95.02%
Grado Research
Research purposes only