Learn More
Bemetizide (1.0mg/ml in DMSO), TRC
Codice prodotto. 30010933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010933 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT99351X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bemetizide
CAS 1824-52-8
Formula molecolare C15 H16 Cl N3 O4 S2
Quantità 1 x 1 mL
Sinonimo 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
InChI Formula InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
IUPAC Name 6-chloro-1,1-dioxo-3-(1-phenylethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 401.89
Peso formulazione 401.0271
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bemetizide 1 mg/mL