missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benaprizine Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benaprizine Hydrochloride |
| CAS | 3202-55-9 |
| Nomi componenti o analita | Benaprizine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H27 N O3 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Benzilic acid, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester hydrochloride (7CI,8CI), Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-, benzilate (ester), hydrochloride (8CI), 2-(Ethyl-n-propylamino)ethyl α,α-diphenylglycolate hydrochloride, 2-(Ethylpropylamino)ethyl benzilate hydrochloride, AP 1288, BRL 1288, Benapryzine hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1) |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-3-15-22(4-2)16-17-25-20(23)21(24,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,24H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CCCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?