Learn More
Benazepril hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442049
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442049 1 g 1g
16400778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16442049 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0093A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico Benazepril hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 86541-74-4
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29ClN2O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo CGS14824A
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (216.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2CC[C@@H]1N[C@@H](CCC3=CC=CC=C3)C(OCC)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 460.95
Peso formulazione 460.95
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Research purposes only