Learn More
Benazepril Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
25mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135043 50 mg 50mg
30134946 500 mg 500mg
17903025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135043 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB11975050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86541-74-4
Sinonimo Benazepril Hydrochloride∣(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣[S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣Benazepril hydrochloride∣CGS 14824A∣CGS 14824A HCl∣Lotensin∣Lotension
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 460.95
Product Type API
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room Temperature