Learn More
Benazeprilat, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benazeprilat |
| CAS | 86541-78-8 |
| Nomi componenti o analita | Benazeprilat |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H24 N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |