Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo ECB
Codice prodotto. 17391563
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17391563 50 kg Pezzo
17371563 10 kg Pezzo
17381563 20 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17391563 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore ECB 50K2N
Spedizione stimata: 25-09-2026
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria, struttura piatta e compatta, incavo di presa alla parte inferiore e peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Piatto di pesata di dimensioni particolarmente grandi
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
Specifica
Capacità 50 kg
Dimensioni della piattaforma (L x P) 260 x 320 mm
Ripetibilità 20 g