Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo FKB
Codice prodotto. 17321653
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Leggibilità:
0.02 g
0.05 g
0.1 g
0.2 g
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità unitSize
17321653 6 kg 0.02 g Pezzo
17391633 15 kg 0.5 g Pezzo
17321643 16 kg 0.05 g Pezzo
17331643 16 kg 0.1 g Pezzo
17341643 30 kg 1 g Pezzo
17361643 36 kg 0.1 g Pezzo
17371643 36 kg 0.2 g Pezzo
17381643 65 kg 0.2 g Pezzo
17391643 65 kg 0.5 g Pezzo
17301653 65 kg 1 g Pezzo
17331653 8 kg 0.05 g Pezzo
17341653 8 kg 0.1 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17321653 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore FKB 6K0.02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Grazie all‘elevata risoluzione è ideale per pesate ad alta precisione in ambiente industriale
  • Alloggiamento con parte bassa robusta in alluminio pressofuso, garantisce stabilità, protegge il meccanismo di pesata ed è resistente nell‘uso quotidiano
  • Particolarmente pratica: grazie alla grande portata e alle dimensioni compatte, è possibile effettuare pesate ad alta precisione anche di carichi pesanti in spazi ristretti. Utile per determinare anche minime differenze di peso, ad esempio gas consumato, abrasione sulle parti meccaniche, campioni di roccia, minerali, druse, argento ecc.
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Unità di misura programmabile, per esempio indicazione direttamente in lunghezza filamento g/m, peso per superficie (carta, tessuto, lamiera o simile) g/m², o altro
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 6 kg
Leggibilità 0.02 g
Materiale Stainless Steel