Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo GAB
Descrizione
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Sommare dei pesi
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
| Capacità | 12 kg |
| Leggibilità | 0.1 g |
| Modello | Compact |