Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo GAB
Codice prodotto. 17391653
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 kg
15 kg, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17391653 6 kg, 15 kg Pezzo
17381653 12 kg Pezzo
17301663 30 kg Pezzo
17311663 6 kg Pezzo
17321663 3 kg, 6 kg Pezzo
17240087 15 kg, 30 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17391653 Fornitore Kern Sohn N. del fornitore GAB 15K2DNM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Sommare dei pesi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 6 kg, 15 kg
Leggibilità 2 g, 5 g
Modello Compact