Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo GAB
Compact bench scale that is practical for small spaces.
316.20€ - 402.90€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17381653
|
Kern Sohn
GAB 12K0.1N |
12 kg |
402.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17391653
|
Kern Sohn
GAB 15K2DNM |
6 kg, 15 kg |
316.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17301663
|
Kern Sohn
GAB 30K0.2N |
30 kg |
402.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17311663
|
Kern Sohn
GAB 6K0.05N |
6 kg |
402.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17321663
|
Kern Sohn
GAB 6K1DNM |
3 kg, 6 kg |
316.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17240087
|
Kern Sohn
GAB30K5DNM |
15 kg, 30 kg |
316.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Sommare dei pesi
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Compact |