Learn More
Fisherbrand™ Bench Stand for Water Cartridges
Codice prodotto. 11954199 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Water Filtration and Purification Cartridges
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11954199 Water Filtration and Purification Cartridges Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11954199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    411.95€ / pezzi 1
    Risparmia 10.05€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for mounting four water filtration and purification cartridges. Fisherbrand™ Bench Stands for Water Cartridges have an aluminum and plastic construction for sturdiness and durability.
  • With leveling feet and inlet faucet
  • Quick coupling for easy connection/disconnection
  • Comes with 15/21 tip and 20/37 adapter
Specifica
Formato cartuccia 500 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water Filtration and Purification Cartridges
Tipo Bench Stand
Misuratore purezza integrato No