Learn More
Koettermann™ Heavy-Duty Table, SGL Laboratory Worktop
Codice prodotto. 14855391
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1500 x 750 x 900 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
14855391 1500 x 750 x 900 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14855391 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 50700027
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
Heavy-duty mobile table suitable for a variety of laboratory tasks. Koettermann™ Heavy-Duty Table, SGL Laboratory Worktop is designed for durability and resistance.
  • Suitable for a variety of tasks:
    • Writing
    • Chemical and equipment handling
    • Hygiene and aseptic requirement areas
  • Surdy and durable:
    • Sturdy castors
    • Resistant to chemicals
    • Scratch resistant
    • Maximum loading capacity: 400kg
Specifica
Product Type Mobile Table
Dimensioni (L x P x A) 1500 x 750 x 900 mm
Altezza (sistema metrico) 900 mm
Include Trespa TopLab Worktop
Lunghezza (sistema metrico) 150 cm
Capacità portata carico (sistema metrico) 400 kg
N. di ripiani 1
Larghezza (sistema metrico) 750 mm