Learn More
Cytiva Tovagliette per la protezione delle superfici Benchkote™
Codice prodotto. 11979144
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
460 x 570 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11979144 460 x 570 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11979144 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2300599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    130.33€ / pezzi 50
    Risparmia 10.67€
    7% Sconto
In stock
Una carta assorbente da laboratorio in grado di proteggere le superfici da fuoriuscite pericolose. Dopo l'uso, le tovagliette per la protezione del banco vengono incenerite o smaltite in conformità alle norme locali. La carta Benchkote per la protezione delle superfici riduce al minimo lo sporco e le contaminazioni in caso di fuoriuscite.
  • Resistenti: la protezione per superfici Benchkote è resistente e antistrappo sia bagnata che asciutta
  • Facilità d'uso: la superficie bianca liscia può essere scritta con inchiostro o matita e resta distesa
  • Pulizia: adatta per saturazione con disinfettante per proteggere i banchi dove sono presenti patogeni e altri batteri
  • Monouso: la carta Benchkote può essere incenerita dopo l'uso
  • Combustione sicura: lo strato di polietilene viene rapidamente consumato quando incenerito e non si scioglie né gocciola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bilancia base
Dimensioni (L x P) 460 x 570 mm
Monouso Sì
Quantità 50 tamponi