Learn More
Sartorius Arium™ pro UV Ultrapure Water Systems
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11715016 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Produzione quotidiana:
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Produzione quotidiana Dimensione della confezione
11715016 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11715016 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OPROUVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8690.00€
    5880.34€ / pezzi 1
    Risparmia 2809.66€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
For producing ultrapure water for chromatographic applications.
  • Front top-mounted display
  • Includes UV lamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For producing ultrapure water for chromatographic applications
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Distilled, DI, RO, EDI
Portata 2 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale ≤2 ppb
Modello arium pro UV
Montaggio Benchtop
Tensione 100/240 V
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Arium pro Ultrapure Water System