Learn More
Sartorius Benchtop Arium pro VF TOC Ultrapure Water System
BIOPHARMA
Codice prodotto. 14831392 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conducibilità:
100μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conducibilità Dimensione della confezione
14831392 100μS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14831392 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OPROVFTTOC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12210.00€
    8256.18€ / pezzi 1
    Risparmia 3953.82€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Provides widest selection of features and options for customised configuration.
  • Modular units pre-assembled according to specific applications
  • Lowest TOC level, along with real-time monitoring function
  • Efficient removal of endotoxins, DNase and RNase
  • High Flexibility
  • Total ease of operation
  • Meets and exceeds the ASTM Type 1 standard, ensuring reproducibility of results
  • Applications: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ion chromatography, TOC analysis, PCR, Electrophoresis, Endotoxin analysis, Immunocytochemistry, Pure water for preparation of cell culture media, Pure water for production of monoclonal antibodies, Photometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Conducibilità 100μS/cm
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Distilled, DI, RO, EDI
Portata 1.7 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Yes
Carbonio organico totale ≤2 ppb
DNasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture; Buffer and Media Prep; Histology; IC; Preparation of Reagents; Photometry; ELISA; AAS
Montaggio Benchtop
Silice <1000ppb
Torbidità <1 NTU
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 100/240 V
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Arium pro Ultrapure Water System