Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10252631
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20 °C
-20°C
0 °C
0°C
Matrice:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacità:
12 Tubes (12 to 13 mm dia.)
12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
Da 0.2 a 0.5 ml
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml
Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Matrice Capacità Dimensione della confezione
10252631 -20 °C 4 x 8 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10777232 -20 °C 4 x 5 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10292581 -20 °C 3 x 4 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10525021 0°C 3 x 4 12 Tubes (12 to 13 mm dia.) Pezzo
10253921 0°C 3 x 4 12 Tubes (16 to 17 mm dia.) Pezzo
10089140 0 °C 3 x 4 Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10778391 0°C 4 x 8 32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) Pezzo
10741792 -20°C 3 x 4 Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10252631 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51150032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    425.02€ / pezzi 1
    Risparmia 6.98€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
  • Maintain freezer temperature during frost-free cycles, power failures and accidental door openings
  • Holds 12, 20 or 32 tubes
  • Inserts are included for 1.5 mL tubes to have the compatibility to hold 0.2-0.5 mL microcentrifuge tubes
  • Printed grid on one-way keyed lid for proper orientation and sample identification
  • Molded of impact-resistant polycarbonate with locking handle for long-term use
  • Stackable to save space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 243 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.56 in.
Larghezza (sistema metrico) 157 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.19 in.
Dimensioni (L x P x A) 9.56 x 6.19 x 5.75 pollici (243 x 157 x 146 mm)
Descrizione 4x8 compartimenti, riempiti con gel, -20 gradi,
Matrice 4 x 8
Mantiene la temperatura, ore Ore, ore,<-15 °C, 2
Progettazione Riempito con gel/coperchio bianco
Materiale Polycarbonate
Product Type Benchtop Cooler
Colore Blue, White
Capacità (sistema metrico) 0.2 to 0.5 mL
Capacità Da 0.2 a 0.5 ml
Gamma di temperatura -20 °C