Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
Codice prodotto. 10292581
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20 °C
-20°C
0 °C
0°C
Matrice:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacità:
12 Tubes (12 to 13 mm dia.)
12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
Da 0.2 a 0.5 ml
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml
Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Matrice Capacità Dimensione della confezione
10292581 -20 °C 3 x 4 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10777232 -20 °C 4 x 5 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10252631 -20 °C 4 x 8 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10525021 0°C 3 x 4 12 Tubes (12 to 13 mm dia.) Pezzo
10253921 0°C 3 x 4 12 Tubes (16 to 17 mm dia.) Pezzo
10089140 0 °C 3 x 4 Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10778391 0°C 4 x 8 32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) Pezzo
10741792 -20°C 3 x 4 Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10292581 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51150012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    222.00€ / pezzi 1
    Risparmia 91.00€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
  • Maintain freezer temperature during frost-free cycles, power failures and accidental door openings
  • Holds 12, 20 or 32 tubes
  • Inserts are included for 1.5 mL tubes to have the compatibility to hold 0.2-0.5 mL microcentrifuge tubes
  • Printed grid on one-way keyed lid for proper orientation and sample identification
  • Molded of impact-resistant polycarbonate with locking handle for long-term use
  • Stackable to save space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 151 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 108 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Dimensioni (L x P x A) 5.31 x 4.25 x 4.94 pollici (151 x 108 x 125 mm)
Descrizione Compartimenti 3x4, -20°.
Matrice 3 x 4
Mantiene la temperatura, ore Ore, ore,<-15 °C, 1
Progettazione Non riempito/coperchi o trasparente
Materiale Polycarbonate
Product Type Benchtop Cooler
Colore Blue, Clear
Capacità (sistema metrico) 0.2 to 0.5 mL
Capacità Da 0.2 a 0.5 ml
Gamma di temperatura -20 °C