Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Coolers
Codice prodotto. 10741792
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20 °C
-20°C
0 °C
0°C
Matrice:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacità:
12 Tubes (12 to 13 mm dia.)
12 Tubes (16 to 17 mm dia.)
32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
Da 0.2 a 0.5 ml
Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml
Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Matrice Capacità Dimensione della confezione
10741792 -20°C 3 x 4 Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici) Pezzo
10777232 -20 °C 4 x 5 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10292581 -20 °C 3 x 4 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10252631 -20 °C 4 x 8 Da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10525021 0°C 3 x 4 12 Tubes (12 to 13 mm dia.) Pezzo
10253921 0°C 3 x 4 12 Tubes (16 to 17 mm dia.) Pezzo
10089140 0 °C 3 x 4 Flaconi criogenici e provette per microcentrifuga da 0.2 a 0.5 ml Pezzo
10778391 0°C 4 x 8 32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10741792 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS51140012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    223.00€ / pezzi 1
    Risparmia 44.00€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni È possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco.
Per proteggere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni è possibile mantenere le stesse temperature del congelatore anche durante l'uso sul banco con i refrigeratori da banco Thermo Scientific™.
  • Conserva la temperatura del congelatore durante i cicli di gelo/disgelo, la mancanza di alimentazione e le aperture accidentali dello sportello
  • Può contenere 12, 20 o 32 provette
  • Sono inclusi anche inserti per l'uso con provette per microcentrifuga da 0.2-0.5 ml
  • Griglia stampata sul coperchio con serratura per facilitare l'orientamento e l'identificazione dei campioni
  • Sagomato in policarbonato resistente agli urti con maniglia di bloccaggio per l'uso prolungato
  • Impilabile per risparmiare spazio
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Dimensioni (L x P x A) 5-15/16 x 4-1/4 x 4-15/16 in. (151 x 108 x 125 mm)
Descrizione Capacità pari a dodici provette da 0.2-1.5 ml; disposizione provette: 3 x 4
Matrice 3 x 4
Mantiene la temperatura, ore 45 min.
Progettazione Gel-filled/clear lid
Materiale Polycarbonate
Product Type Benchtop Cooler
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 0.2 to 1.5 mL
Capacità Provette da 0.2 a 1.5 ml (un totale di dodici)
Gamma di temperatura -20°C