Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Dewar Flasks
Codice prodotto. 10007910
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10007910 10 l Pezzo
10149270 1 l Pezzo
10693121 2 l Pezzo
10782702 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10007910 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41509000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
  • High density polyethylene base and HDPE cover with polyethylene coated handle for strong, shatterproof performance
  • Double-walled sides and CFC-free foam urethane insulation minimize heat leakage so samples stay cold longer
  • Use from -196°C to +100°C
  • Pour spout and bottom grip area for ease of removal of used liquids
  • Vented, insulated cover allows for vapor escape but maintains sample temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 338.14 fl oz.
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Capacità (sistema metrico) 10 l
Depth (Metric) Interior 396 mm
Depth (English) Interior 15.6 in.
Diametro (sistema metrico) interno bocca 198 mm
Diametro (sistema imperiale) interno bocca 7.8 in.
Altezza (sistema metrico) 470 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.