Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Dewar Flasks
Codice prodotto. 10693121
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10693121 2 l Pezzo
10149270 1 l Pezzo
10782702 4 l Pezzo
10007910 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10693121 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41502000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.81€
    281.01€ / pezzi 1
    Risparmia 37.80€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
  • Base in polietilene ad alta densità e coperchio in HDPE con manico rivestito in polietilene per garantire infrangibilità e solide prestazioni
  • Le doppie pareti laterali e l'isolamento offerto dalla schiuma di uretano privo di CFC riducono al minimo la perdita di calore in modo che i campioni restino al freddo più a lungo
  • Può essere utilizzato da -196°C a + C100°
  • Beccuccio e area di presa sul fondo per facilitare la rimozione dei liquidi utilizzati
  • Il coperchio isolato e dotato di sfiato consente di far uscire il valore ma mantiene stabile la temperatura dei campioni
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 67.628 fl oz.
N. per custodia 2
N. per confezione 1
Capacità (sistema metrico) 2 l
Depth (Metric) Interior 231 mm
Depth (English) Interior 9.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno bocca 122 mm
Diametro (sistema imperiale) interno bocca 4.8 in.
Altezza (sistema metrico) 282 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.1 in.