Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Dewar Flasks
Codice prodotto. 10782702
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10782702 4 l Pezzo
10149270 1 l Pezzo
10693121 2 l Pezzo
10007910 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10782702 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41504000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    307.49€ / pezzi 1
    Risparmia 58.51€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
Conservazione dei campioni in azoto liquido, in miscele di ghiaccio secco e solvente o in acqua ghiacciata per brevi periodi con i matracci da banco Thermo Scientific™.
  • High density polyethylene base and HDPE cover with polyethylene coated handle for strong, shatterproof performance
  • Double-walled sides and CFC-free foam urethane insulation minimize heat leakage so samples stay cold longer
  • Use from -196°C to +100°C
  • Pour spout and bottom grip area for ease of removal of used liquids
  • Vented, insulated cover allows for vapor escape but maintains sample temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 135.26 fl oz.
N. per custodia 2
N. per confezione 1
Capacità (sistema metrico) 4 l
Depth (Metric) Interior 295 mm
Depth (English) Interior 11.6 in.
Diametro (sistema metrico) interno bocca 158 mm
Diametro (sistema imperiale) interno bocca 6.2 in.
Altezza (sistema metrico) 353 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.9 in.