Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories
Codice prodotto. 11800830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Ceramic Shelf
Hearth Tray
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
6.87 in.
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11800830 Hearth Tray 6 in. Pezzo
11806695 Hearth Tray 10 in. Pezzo
11852585 Ceramic Shelf 6.87 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11800830 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PH479X1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    93.90€ / pezzi 1
    Risparmia 9.10€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Use these accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
Use Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15.2 x 14.3 x 0.95 cm
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 1200°C
Tipo Hearth Tray
Dimensioni esterne (L x P x A) 6 x 5.6 x 0.38 in. (15.2 x 14.3 x 0.95 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.38 in.
Altezza (sistema metrico) 0.95 cm
Tensione 0/1 V