Learn More
Descripción
Use Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 17.4 x 17.3 x 1.2 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermolyne Benchtop Muffle Furnace |
| Temperatura (sistema metrico) | 100°C to 1200°C |
| Tipo | Ceramic Shelf |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 6.87 x 6.8 x 0.48 in. (17.4 x 17.3 x 1.2 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.87 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 17.3 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.48 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?