Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco
Product Code. 15816905
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
8 pollici
Modello:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantità:
25
150
Unit Size:
pezzi 150
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema imperiale) Modello Quantità Unit Size
15816905 7 pollici WG-BTNMR-7 150 pezzi 150
15806905 8 pollici WG-BTNMR-8-25 25 pezzi 25
15896895 7 pollici WG-BTNMR-7-25 25 pezzi 25
15826905 8 pollici WG-BTNMR-8 150 pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15816905 Supplier Wilmad-LabGlass™ Supplier No. 666097150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    183.67€ / pezzi 150
    Risparmia 8.33€
    4% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le provette NMR da banco Wilmad-LabGlass sono state testate per garantire le prestazioni e assicurare l'acquisto sicuro di materiali di consumo per gli strumenti.
  • Provette con diametro esterno di 5 mm disponibili in lunghezze di 7” o 8” in confezioni da 25 o 150 pezzi
  • La confezione consente un facile accesso e stoccaggio delle provette
  • Prezzo conveniente per un ambiente di laboratorio ad alta produttività
  • Struttura in vetro borosilicato Tipo 1, Classe B con tappi monouso
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometri NMR da banco
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provette NMR
Colore Trasparente
Tipo di chiusura Tappo
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Esperimenti NMR
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità 150
Modello WG-BTNMR-7