Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco
Codice prodotto. 15826905
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
8 pollici
Modello:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantità:
25
150
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Modello Quantità Dimensione della confezione
15826905 8 pollici WG-BTNMR-8 150 pezzi 150
15806905 8 pollici WG-BTNMR-8-25 25 pezzi 25
15896895 7 pollici WG-BTNMR-7-25 25 pezzi 25
15816905 7 pollici WG-BTNMR-7 150 pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15826905 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 666098150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    236.75€ / pezzi 150
    Risparmia 10.25€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 17-03-2027
Le provette NMR da banco Wilmad-LabGlass sono state testate per garantire le prestazioni e assicurare l'acquisto sicuro di materiali di consumo per gli strumenti.
  • Provette con diametro esterno di 5 mm disponibili in lunghezze di 7” o 8” in confezioni da 25 o 150 pezzi
  • La confezione consente un facile accesso e stoccaggio delle provette
  • Prezzo conveniente per un ambiente di laboratorio ad alta produttività
  • Struttura in vetro borosilicato Tipo 1, Classe B con tappi monouso
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometri NMR da banco
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provette NMR
Colore Trasparente
Tipo di chiusura Tappo
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Esperimenti NMR
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità 150
Modello WG-BTNMR-8