Learn More
Ratiolab™ Benchtop Stand
Codice prodotto. 10523805
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
10523805 Autoclavable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10523805 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 7001400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    8.56€ / pezzi 1
    Risparmia 4.44€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this table stand with waste disposal bags. Ratiolab™ Benchtop Stands are designed to fit waste disposal bags with dimensions of 200 x 300 x 0.05mm.
  • Table stand for waste disposal bags, 200 x 300 x 0.05mm
  • Practical bench-top stand
  • Plastic-coated with 3 rubber feet
Specifica
Descrizione Plastic coated
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) 300 x 200mm waste disposal bags
Materiale Polypropylene
Dimensioni (L x P) 300 x 200 mm
Product Type Benchtop Stand