Learn More
Bendamustine Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30341848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341848 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB132495250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bendamustine Ethyl Ester
CAS 87475-54-5
Formula molecolare C18 H25 Cl2 N3 O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, ethyl ester, Bendamustine ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C18H25Cl2N3O2/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-21-15-13-14(7-8-16(15)22(17)2)23(11-9-19)12-10-20/h7-8,13H,3-6,9-12H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name ethyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molecular Weight (g/mol) 386.32
Peso formulazione 385.1324