Learn More
Bendamustine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Bendamustine hydrochloride (SDX-105), a purine analogue, is a DNA cross-linking agent. Bendamustine hydrochloride activats DNA-damage stress response and apoptosis. Bendamustine hydrochloride has potent alkylating, anticancer and antimetabolite properties.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bendamustine hydrochloride |
| CAS | 3543-75-7 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H22Cl3N3O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | SDX-105 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (253.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C(C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)=C2N=C1CCCC(O)=O.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.72 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only