Learn More
Bendazac, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16594444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594444 5 g 5g
16584444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464920050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20187-55-7 | C16H13N2NaO3 | 304.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20187-55-7
Formula molecolare C16H13N2NaO3
Molecular Weight (g/mol) 304.28
InChI Key GHFGHIKJGVMEFT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium 2-[(1-benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Bendazac
Punto di fusione 160.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ethanol, acetone
Peso formulazione 282.3