Learn More
Bendazac, TRC
Codice prodotto. 30333351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333351 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333351 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1326005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bendazac
CAS 20187-55-7
Formula molecolare C16H14N2O3
Quantità 5 g
Sinonimo [[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetic Acid, 1-Benzylindazole-3-oxyacetic Acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic Acid, AF 983, Bendazolic Acid, Bindazac, Dogalina, Zildasac, Zildazac
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)COc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC Name 2-(1-benzylindazol-3-yl)oxyacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 282.29
Peso formulazione 282.1004