Learn More
Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer |
| CAS | 37366-09-9 |
| Formula molecolare | C12H12Cl4Ru2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Bis(eta6-benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, (Benzene)dichlororuthenium DimerBenzeneruthenium Dichloride Dimer, Bis((eta6-benzene)chloro(μ-chloro)ruthenium), Bis((eta6-benzene)dichlororuthenium), Bis(benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(eta6-benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(π-benzeneruthenium dichloride), Bis[(benzene)dichlororuthenium], Bis[dichloro[eta6-(benzene)]ruthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium, μ-Dichloro-bis(benzenechlororuthenium(II)) |
| InChI Formula | InChI=1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4 |
| SMILES | [Cl-][Ru+2]1[Cl-][Ru+2]([Cl-])[Cl-]1.[cH]2[cH][cH][cH][cH][cH]2.[cH]3[cH][cH][cH][cH][cH]3 |
| IUPAC Name | benzene;dichlororuthenium |
| Molecular Weight (g/mol) | 500.18 |
| Peso formulazione | 499.778 |