Learn More
Benfotiamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469817 5 g 5g
16461669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17374
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Specifica
Materiale o nome chimico Benfotiamine
CAS 22457-89-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H23N4O6PS
Quantità 5 g
Sinonimo S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.19 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CN(/C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)/SC(C2=CC=CC=C2)=O)C=O)C(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 466.45
Peso formulazione 466.45
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only