Learn More
Benidipine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428766
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16428766
Marca: Medchem Express HYB1448
MedChemExpress Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Specifica
Materiale o nome chimico Benidipine hydrochloride
CAS 91599-74-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H32ClN3O6
Quantità 100 mg
Sinonimo KW-3049
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (61.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(O[C@H]2CN(CC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)[C@@H]1C4=CC=CC([N+]([O-])=O)=C4)OC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 542.02
Peso formulazione 542.02
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.