Learn More
Benorylate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16697052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16697052 5 g 5g
16607062 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16697052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5003-48-5
Formula molecolare C17H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 313.31
Numero MDL MFCD00864257
InChI Key FEJKLNWAOXSSNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Benorilate
IUPAC Name 4-acetamidophenyl 2-(acetyloxy)benzoate
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2OC(C)=O)C=C1
Specifica
Vettore alfa BENORYLATE 001
Materiale o nome chimico Benorylate
Punto di fusione 177°C to 182°C
Colore White
Perdita all'essiccatura ≤0.5 %
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 313.31
Forma fisica Crystalline Powder