Learn More
Benoxaprofen Methyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30050033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050033 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050033 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1828.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benoxaprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benoxaprofen Methyl Ester
CAS 87498-09-7
Nomi componenti o analita Benoxaprofen Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H14 Cl N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid methyl ester, (+/-)-Benoxaprofen methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C17H14ClNO3/c1-10(17(20)21-2)12-5-8-15-14(9-12)19-16(22-15)11-3-6-13(18)7-4-11/h3-10H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC Name methyl 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 315.75
Quantità 25 mg
Peso formulazione 315.0662 g/mol