Learn More
Benserazide Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benserazide Hydrochloride |
| CAS | 14919-77-8 |
| Nomi componenti o analita | Benserazide Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H15 N3 O5 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O |
| Vedi altri risultati |