Learn More
Benserazide Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17962346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962346 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962346 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1282.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benserazide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Nomi componenti o analita Benserazide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanehydrazide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 293.7
Quantità 250 mg
Peso formulazione 293.0778 g/mol