Learn More
Benserazide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135540 100 mg 100mg
30135898 5 g 5g
17944945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB120500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14919-77-8
Formula molecolare C10 H15 N3 O5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 293.7
Sinonimo Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanehydrazide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico Benserazide Hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Peso formulazione 293.0778