Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01170kg
Descrizione
- Constructed from DURAN™ tubing
- With NS socket
- Bore: 2.5 mm
Specifica
Raccordo curvo | |
Vetro Duran | |
NS 19/26 |