Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05103004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Codice prodotto. 11856174
Quantità Prezzo
1 12.80€ / Pezzo
10 11.51€ / Pezzo
Spedizione stimata
04-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed from DURAN™ tubing
  • With NS socket
  • Bore: 2.5mm
Specifica
Specifica
Bent Adapter
Duran Glass
NS 29/32