Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo
Codice prodotto. 11816084
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32 Upper Socket, 29/32 NS Lower Socket
Tipo:
Bent Socket Adapter
Raccordo curvo
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Tipo Dimensione della confezione
11816084 NS 14/23 Raccordo curvo Pezzo
11896154 NS 24/29 Raccordo curvo Pezzo
11856174 NS 29/32 Bent Socket Adapter Pezzo
11876144 NS 14/23 Bent Socket Adapter Pezzo
11856194 NS 19/26 Raccordo curvo Pezzo
10740232 NS 29/32 Upper Socket, 29/32 NS Lower Socket Bent Socket Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11816084 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05095001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    9.90€ / pezzi 1
    Risparmia 5.10€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
  • Constructed from DURAN™ tubing
  • With NS socket
  • Bore: 2.5 mm
Specifica
Tipo Raccordo curvo
Materiale Vetro Duran
Giunto rastremato standard NS 14/23