Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore a gomito con anello in vetro
Codice prodotto. 11876194
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11876194 NS 29/32 Pezzo
11886154 NS 19/26 Pezzo
11806134 NS 14/23 Pezzo
11866204 NS 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11876194 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05275004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    30.59€ / pezzi 1
    Risparmia 14.41€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Allows for the connection of a condenser to a receiving flask. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Receiver Adapters with Glass Olive can be directly heated and withstand typical laboratory thermal variations.
  • NS socket and NS cone
  • 105° angle
  • Vacuum connection
  • Glass olive with drain tip
  • Meets DIN 12594 standards
Specifica
Tipo Adattatore per raccordo di raccolta curvo con portagomma
Materiale Vetro Duran
Certificazione/Conformità DIN 12594
Giunto rastremato standard NS 29/32